Learn More
AG 205
Progesterone receptor membrane component 1 (Pgrmc1) ligand
Marca:  Tocris Bioscience 6242/5
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18014312
  • 143.00€ / 5 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
AG 205 is a progesterone receptor membrane component 1 (Pgrmc1) ligand. Inhibits cell cycle progression and cell viability in cancer cell lines. Inhibits progesterone induced cytosolic Ca2+ increases in GnRH neurons in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
cis-2-[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]-1-(1,2,3,4,4a,9b-hexahydro-2,8-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)-ethanone
>98%
C22H23ClN6OS
442656-02-2
5 mg
Observed MW: 454.98