Learn More
MP Biomedicals™ Agar, Grado bacteriológico
Código de producto. 11466642 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
Código de producto. 11466642
Marca: MP Biomedicals™ 0215017883
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Purificado especialmente para su uso en la preparación de medios de cultivo sólidos para aplicaciones microbiológicas y bacteriológicas.
  • From Red alga Rhodophyceae
  • Bacteriological Grade
  • White to light yellow
  • 100 mesh powder
  • CAS: 9002-18-0
  • EC No. 232-658-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Off-white
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Grado Bacteriológico
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para preparar medios de cultivo sólidos para aplicaciones microbiológicas y bacteriológicas
Cantidad 250 g
Especie Red Alga Rhodophyceae
Para uso exclusivo en investigación.