Learn More
MP Biomedicals™ Agar, Grado bacteriológico
Código de producto. 11476642 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
11476642 500 g 500 g
11456642 100 g 100 g
11466642 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11476642
Marca: MP Biomedicals™ 0215017890
Purificado especialmente para su uso en la preparación de medios de cultivo sólidos para aplicaciones microbiológicas y bacteriológicas.
  • De la alga roja Rhodophyceae
  • Grado bacteriológico
  • De blanco a amarillo claro
  • Polvo de malla 100
  • CAS: 9002-18-0
  • CE N.º 232-658-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 500 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • agar, bacteriological grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: agar micro biology reagent
Para uso exclusivo en investigación.