Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agar, puro, polvo
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Agar puro |
Tipo de empaquetado | Tambor de plástico |
Cantidad | 5 kg |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Agar, puro, polvo >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido