Learn More
Agarosa (amplio intervalo de separación para ADN/ARN/grado de análisis genético) Fisher BioReagents
88.20€ - 371.00€
CAS 9012-36-6
Fórmula molecular C12H18O9
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10688973
SDS Ver documentos
Fisher BioReagents
BP1356-100
100 g Frasco de polietileno
88.20€
100 g
10776644
SDS Ver documentos
Fisher BioReagents
BP1356-500
500 g Frasco de polietileno
371.00€
500 g
Descripción
Descripción
Agarosa (amplio rango de separación para ADN/ARN/grado de análisis genético)
Especificaciones
9012-36-6
C12H18O9
Especificaciones
Agarosa
Polvo/Sólido
Crema
0.15 máx.
1200 g/cm2mín.
C12H18O9
Análisis genético
Amplio intervalo de separación para ADN/ARN (de 500 bp a 25 kb)
9012-36-6
Sin ADNasa
De 34.5 °C a 37.5 °C
Sin ARNasa ni ADNasa
306.12
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : RT
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Agarosa (amplio intervalo de separación para ADN/ARN/grado de análisis genético) Fisher BioReagents