Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorante de carga de gel de agarosa (6X), alcalino
Código de producto. 15474579
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
25 ml
15474579 25 mL 25 ml
15464579 10 mL 10 ml
2 options
Código de producto. 15474579
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62157.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Agarose gel loading dye (6X), alkaline is used in DNA gel analysis in alkaline condition. It is used in agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El colorante de carga de gel de agarosa (6X) alcalino se utiliza en el análisis de gel de ADN en estado alcalino. Se utiliza en electroforesis en gel de agarosa.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
300 mm de hidróxido sódico, 6 mm de EDTA, verde de bromocresol al 0,25 %, xileno cianol FF al 0,25 % y Ficoll al 18 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose gel loading dye
Nombre de nota alkaline
Forma física Líquido
Concentración 6X
Cantidad 25 mL
Información de solubilidad Fully miscible in water.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Agarose Gel Loading Dye (6X, Alkaline)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide