Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorante de carga de gel de agarosa (6X), a base de Ficoll
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62800.AC
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Agarose gel loading dye | |
Líquido viscoso | |
25 mL |
Ficoll based | |
6X | |
MFCD00675058 |
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Colorante de carga de gel de agarosa (6X), a base de Ficoll > 25 ml