Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorante de carga de gel de agarosa (6X), a base de glicerol
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J63869.AD
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496019
  • 90.55€ / 50 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Agarose gel loading dye (6X), alkaline is used in DNA gel analysis in alkaline condition. It is used in agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El colorante de carga de gel de agarosa (6X) alcalino se utiliza en el análisis de gel de ADN en estado alcalino. Se utiliza en electroforesis en gel de agarosa.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
0,25 % de azul de bromofenol, 0,25 % de xileno cianol FF y 40 % de glicerol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Agarose gel loading dye
Líquido
50 mL
Fully miscible in water.
glycerol based
6X
MFCD00675058
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP15L511 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2025 Catalog NumberJ63869.AC,J63869.AD
Número de loteY25K523 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/12/2024 Catalog NumberJ63869.AC,J63869.AD
Número de loteW23K524 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Catalog NumberJ63869.AC,J63869.AD
Número de loteX23K527 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Catalog NumberJ63869.AC,J63869.AD
Número de loteQ29K510 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/07/2024 Catalog NumberJ63869.AC,J63869.AD
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Colorante de carga de gel de agarosa (6X), a base de glicerol > 50 ml