Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa, alta temperatura de gelificación, reactivo de biología molecular
Código de producto. 15400637
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
High gel strength allows gel formation at low concentrations. Ideal for antibiotic sensitivity assays, RID, double diffusion and other immunological applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • La alta resistencia del gel permite la formación de gel a bajas concentraciones
  • Ideal para ensayos de sensibilidad a antibióticos, RID, doble difusión y otras aplicaciones inmunológicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Número MDL MFCD00081294
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose
Nombre de nota high gelling temperature, Molecular Biology Reagent
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic; Moisture sensitive
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Agarosa, alta temperatura de gelificación, reactivo de biología molecular >