Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa LE Código de producto.: 10186980
Thermo Scientific Chemicals Agarosa LE
Código de producto. 10186980
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10186980
Marca: Thermo Scientific Chemicals 400411000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Número MDL MFCD00081294
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose medium-low EEO
Forma física Polvo cristalino fino
Punto de fusión 86.5°C to 89.5°C (1.5% gel)
Color De crema a blanco
Cantidad 100 g
Electroendósmosis (EEO) 0.05 to 0.13
Temperatura de gelificación 34.5° to 37.5°C (1.5% gel)
Fuerza del gel >1200g/cm2 (1% gel), >2500g/cm2 (1.5% gel)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Grado Electroforesis
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Agarosa LE >