Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa baja EEO, para electroforesis, (MR ≤ 0,07)
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Agarose low EEO |
Forma física | Polvo cristalino fino |
Color | Blanco |
Cantidad | 100 g |
Electroendósmosis (EEO) | electroendosmosis (-Mr): 0.07 to 0.12 |
Temperatura de gelificación | 40 to 43°C (1.5% sol.) |
Fuerza del gel | >1800g/cm2 (1.5% gel) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Agarosa baja EEO, para electroforesis, (MR ≤ 0,07) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido