Learn More
Agarosa (baja EEO/multifuncional/grado de biología molecular), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10766834
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10766834 100 g Frasco de polietileno 100 GR
10366603 500 g Frasco de polietileno 500 GR
2 options
Código de producto. 10766834
Marca: Fisher BioReagents BP160100
Solicitar formato a granel o personalizado
Agarosa, C12H18O9, número CAS-9012-36-6, 500 g, gris, crema, sin ADNasa, de 0,09 a 0,13, prueba de paso, de 34,5 grados a 37,5 grados C, 1200 g/cm2min, biología molecular, baja EEO/multifunción, frasco de polietileno, polvo/sólido, sin ADNasa y sin ARNasa, temperatura ambiente, 0,15 % máx.
Agarosa, C12H18O9, número CAS-9012-36-6, 500 g, gris, crema, sin ADNasa, de 0,09 a 0,13, prueba de paso, de 34,5 grados a 37,5 grados C, 1200 g/cm2min, biología molecular, baja EEO/multifunción, frasco de polietileno, polvo/sólido, sin ADNasa y sin ARNasa, temperatura ambiente, 0,15 % máx.
Reactivos para la electroforesis
• Agarosa low EEO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Fórmula molecular C12H18O9
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarosa
Nombre de nota Baja EEO/multifuncional
Forma física Polvo/Sólido
Color Crema
Cantidad 100 g
ADNasa Sin ADNasa
Electroendósmosis (EEO) De 0.09 a 0.13
Temperatura de gelificación De 34.5 °C a 37.5 °C
Fuerza del gel 1200 g/cm2mín.
Envase Frasco de polietileno
Notas de grado de pureza Sin ARNasa ni ADNasa
Grado Biología molecular