Learn More
Agarosa (bajo punto de fusión, ADN/ARN de < 1 kb/grado de análisis genético), Fisher BioReagents™
Agarosa, C12H18O9, número CAS-9012-36-6, 100g, Gris, Crema, sin ADNasa, 0,15 máx., Prueba, 306,12, 35 ºC máx., 500 g/cm2min., Análisis genético, fusión baja, <1 kb ADN/ARN, Frasco de polietileno, polvo/sólido, sin ADNasa y ARNasa, Temperatura ambiente, 0,15 % máx
Marca: Fisher BioReagents BP1360-100
Descripción
Agarosa, C12H18O9, número CAS-9012-36-6, 100g, Gris, Crema, sin ADNasa, 0,15 máx., Prueba, 306,12, 35 ºC máx., 500 g/cm2min., Análisis genético, fusión baja, <1 kb ADN/ARN, Frasco de polietileno, polvo/sólido, sin ADNasa y ARNasa, Temperatura ambiente, 0,15 % máx
Especificaciones
Agarose | |
Polvo/Sólido | |
Crema | |
Sin ADNasa | |
35°C max. | |
Frasco de polietileno | |
C12H18O9 | |
Análisis genético |
Low-Melting, <1kb DNA/RNA | |
9012-36-6 | |
100 g | |
0.15 max. | |
500g/cm2min. | |
DNase- and RNase-Free | |
306.12 |