Learn More
Agarosa, uso con reactivos de biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11476401 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11476401
Marca: MP Biomedicals 0219398380
CAS 9012-36-6
Sinónimo 3, 6-Anhydro-a-L-galacto-β-D-galactan, Sepharose
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 100 g
Grado Biología molecular