Learn More
Agarosa, uso con reactivos de biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11496401 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
CAS 9012-36-6
Sinónimo 3, 6-Anhydro-a-L-galacto-β-D-galactan, Sepharose
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 500 g
Grado Biología molecular