Learn More
Agarosa, estándar, electroendósmosis baja (EEO), biorreactivo ultrapuro, J.T. Baker™
Código de producto. 15598664
100 g, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones biotecnológicas, como la electroforesis y la cromatografía líquida
    Para electroforesis
CAS 9012-36-6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose
Nombre de nota Standard, Low Electroendosmosis (EEO)
Cantidad 100 g
Envase Frasco de polietileno
Grado Biorreactivo ultrapuro
Título del producto
Agarosa, estándar, electroendósmosis baja (EEO), biorreactivo ultrapuro, J.T. Baker™ >