Learn More
RETSCH Agate Grinding Jars
Use these grinding jars for dry, wet and cryogenic grinding of small samples. Retsch™ Agate Grinding Jars feature a self-centering mechanism and a screw-top design for leak-proof grinding.
836.00€ - 2835.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tarro de molienda
Material Ágata
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10771581
Ver productos accesorios Ver documentos
RETSCH
01.462.0008
10 ml Para molino mezclador MM 200 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10457982
Ver productos accesorios Ver documentos
RETSCH
01.462.0233
10 mL Para el molino mezclador MM 301
2835.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10228230
Ver productos accesorios Ver documentos
RETSCH
01.462.0113
5 mL Para el molino mezclador MM 200
867.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 19-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10427602
Ver productos accesorios Ver documentos
RETSCH
01.462.0232
5 mL Para el molino mezclador MM 301
2620.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 21-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Screw-top grinding jars
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Retsch mills
Especificaciones
Especificaciones
Tarro de molienda
Ágata