Learn More
Giese™ Mortero de ágata con mano
Muele los productos químicos sólidos y tritura los sólidos en pedazos más pequeños con este mortero y su mano de ágata. El mortero con mano de ágata Giese™ presenta una superficie lisa, densa y dura.
Marca:  Giese™ 600-M-060
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10009520
  • 170.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Construcción de ágata pulida
  • Para moler y triturar
  • Duraderos
  • Disponibles en diferentes tamaños
Especificaciones
Especificaciones
13 mL
60 mm
Mortero y mano de mortero
Agate Stone