Learn More
Thermo Scientific Chemicals Morteros y manos de mortero
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 3,7 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 95mm |
| Tipo de producto | Mortero y mano de mortero |
| Para utilizar con (equipo) | Molino de mezcla/molienda Wig-L-Bug |