Learn More
Giese™ Mortero de ágata con mano
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
8mL
10mL
13 mL
15mL
24mL
30mL
50 ml
80mL
130mL
200mL
350mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Construcción de ágata pulida
- Para moler y triturar
- Duraderos
- Disponibles en diferentes tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 6 mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 35 mm |
| Tipo de producto | Mortero y mano de mortero |
| Material | Agate Stone |