Learn More
Giese™ Mortero de ágata con mano
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
8mL
10mL
13 mL
15mL
24mL
30mL
50 ml
80mL
130mL
200mL
350mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Description
- Construcción de ágata pulida
- Para moler y triturar
- Duraderos
- Disponibles en diferentes tamaños
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 85mm |
| Tipo de producto | Mortero de ágata |
| Material | Ágata |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction