Learn More
Giese™ Mortero de ágata con mano
Muele los productos químicos sólidos y tritura los sólidos en pedazos más pequeños con este mortero y su mano de ágata. El mortero con mano de ágata Giese™ presenta una superficie lisa, densa y dura.
Marca: Giese™ 600M175
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Construcción de ágata pulida
- Para moler y triturar
- Duraderos
- Disponibles en diferentes tamaños
Especificaciones
350mL | |
Mortero y mano de mortero | |
Ágata |