Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Juego de mortero y mano de mortero de ágata
El juego de mortero y mano de mortero de ágata Cole-Parmer™ Essentials es ideal para laboratorios que requieren resultados sin contaminación.
Marca: Cole-Parmer™ Essentials 63101-36
445.42 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
- El mortero octogonal está fabricado con piedra de ágata de dureza natural de 6,5 en la escala de Mohs
- Presenta una superficie de molienda muy pulida para obtener resultados óptimos
- Las dimensiones físicas tienen una tolerancia especificada de ±3 mm
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Mortero y mano de mortero, octaganol | |
Superficie de molienda muy pulida | |
3,5 in |
50 mL | |
Esterilizable en autoclave | |
Ágata |
Título del producto
Cole-Parmer™ Essentials Juego de mortero y mano de mortero de ágata > Juego de mortero y mano de mortero de ágata; capacidad:50 ml; material:Ágata; acabado:Superficie de molienda muy pulida
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido