Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster transparentes con adhesivo altamente adherente
Etiquete placas de circuitos, paneles y equipo con el material de etiqueta de poliéster transparente B-432, que permite transmitir los de la superficie sobre la que se aplica alrededor del texto impreso. Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas de Brady portátil.
Marca: Brady™ 170874
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Producto versátil: la opción perfecta para la identificación de placas de circuitos impresos y componentes, etiquetas de códigos de barras, placas de características y paneles solares.
- Producto duradero: fabricado en poliéster transparente resistente a los productos químicos, el aceite, el agua y las temperaturas extremas
- Producto adhesivo: adhesivo acrílico permanente excelente para las superficies suaves y rugosas
- Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969 y CSA
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
UL Recognized to UL969, CSA Accepted | |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Polyester | |
No estéril | |
BMP51, M511 | |
-40°F to +212°F | |
1.9 x 1 in. | |
1 in |
M5-78-432-CL-BK | |
Black, Clear | |
Die-cut | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling, Warehouse Marking | |
100 Labels/Cartridge | |
0.004 in. | |
1.9 in. | |
2.54 cm |