Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,70 mm x 4,88 m (An x Al)
19,05 mm x 12,70 mm (An x Al)
19,05 mm x 4,88 m (An x Al)
20,96 mm x 9,53 mm (An x Al)
22,86 mm x 12,70 mm (An x Al)
25,40 mm x 12,70 mm (An x Al)
25,40 mm x 4,88 m (An x Al)
38,10 mm x 31,75 mm (An x Al)
38,10 mm x 4,88 m (An x Al)
48,26 mm x 25,40 mm (An x Al)
9,53 mm x 4,88 m (An x L)
Formato:
Continua
Troquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 160
paquete de 180
paquete de 200
paquete de 220
Descripción
- Producto versátil: ideal para el etiquetado de superficies muy curvadas, como, por ejemplo, cables, así como para el uso general en laboratorios, paneles de equipamiento, placas frontales y bloques de terminales
- Producto duradero: diseñado para resistir a temperaturas extremas, productos químicos, grasas, aceites, productos limpiadores y detergentes
- Producto adhesivo: etiquetas con adhesivo permanente con capacidad de adherencia a superficies suaves, ásperas y con revestimiento de polvo
- Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969, CSA según el estándar C22.2 n.º 0.15-95 y conforme a RoHS 2011/65/EU (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UL Recognised;CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Color | White |
| Acabado | Mate |
| Formato | Continua |
| Material | Nylon Cloth |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;General identification;Wire and cable labelling |
| Para utilizar con (equipo) | BMP51;BMP53;M511;M510 |
| Mostrar más |