Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente
Código de producto. 17900670
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,70 mm x 4,88 m (An x Al)
19,05 mm x 12,70 mm (An x Al)
19,05 mm x 4,88 m (An x Al)
20,96 mm x 9,53 mm (An x Al)
22,86 mm x 12,70 mm (An x Al)
25,40 mm x 12,70 mm (An x Al)
25,40 mm x 4,88 m (An x Al)
38,10 mm x 31,75 mm (An x Al)
38,10 mm x 4,88 m (An x Al)
48,26 mm x 25,40 mm (An x Al)
9,53 mm x 4,88 m (An x L)
Formato:
Continua
Troquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 160
paquete de 180
paquete de 200
paquete de 220
Código de producto. 17900670
Marca: Brady™ 170808
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No busque más: el material de etiqueta de tejido de nailon B-499 es justo lo que necesita. Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas portátil de Brady.
  • Producto versátil: ideal para el etiquetado de superficies muy curvadas, como, por ejemplo, cables, así como para el uso general en laboratorios, paneles de equipamiento, placas frontales y bloques de terminales
  • Producto duradero: diseñado para resistir a temperaturas extremas, productos químicos, grasas, aceites, productos limpiadores y detergentes
  • Producto adhesivo: etiquetas con adhesivo permanente con capacidad de adherencia a superficies suaves, ásperas y con revestimiento de polvo
  • Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969, CSA según el estándar C22.2 n.º 0.15-95 y conforme a RoHS 2011/65/EU (enmienda 2015/863)
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL Recognised;CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color White
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Nylon Cloth
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Component and equipment labelling;Electrical labelling;General identification;Warehouse marking;Wire and cable labelling
Para utilizar con (equipo) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Cantidad 100
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to 194°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to 90°C
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0.166 mm
Dimensions (LxW) 48,26 mm x 25,40 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1.9 in
Anchura (métrico) 48.26 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 25.40 mm
Alternate Part Number M4-128-499