Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente
Las etiquetas envolventes de tejido de nailon (B-499) son extremadamente flexibles y se adaptan a superficies muy curvadas, como cables.
55.55€ - 131.21€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | White |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17818434
|
Brady™
173300 |
0.375 in. | 0.375 x 1 in. | M710, BMP71 | 9.53 mm |
107.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17858414
|
Brady™
174378 |
0.375 in. | 0.375 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 9.53 mm |
115.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17898274
|
Brady™
174077 |
0.375 in. | 0.5 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm |
55.55€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17821669
|
Brady™
173710 |
0.5 in. | 0.5 x 0.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm |
131.21€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
- El material de tejido de nailon de color blanco con recubrimiento de poliamida mate tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
- Recomendado para su uso en interiores
- Aprobado por UL; aceptado por CSA
- Temperatura de servicio de -40 a 90°C (de -40 a 193°F)
Especificaciones
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Laboratory Labeling | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
0.166 mm |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
None | |
Matte | |
Nylon | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
No | |
-40°F to +194°F | |
0.0065 in. |