Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente para las impresoras M6/M7
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 0,375 in
0,5 x 0,5 in
Color:
Amarillo
Blanco
Naranja
Rojo
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
- Las etiquetas envolventes de tejido de nailon (B-499) son extremadamente flexibles y se adaptan a superficies muy curvadas, como los viales.
- Temperatura de servicio de -40 a 90°C (de -40 a 193°F)
- Producto de bajo perfil que se adhiere bien a superficies suaves, rugosas o recubiertas de polvo, y a superficies irregulares o superficies con baja tensión en superficie
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Recubrimiento | None |
| Color | Rojo |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Nylon |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mostrar más |