Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente
Código de producto. 17920750
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Naranja
Rojo
Dimensions (LxW):
0,375 x 0,375 in
0,5 x 0,5 in
22,86 mm x 12,70 mm x 11,18 mm (An x Al x Diám)
25,40 mm x 12,70 mm x 9,53 mm (An x Al x Diám)
25,40 mm x 9,53 mm x 9,53 mm (An x Al x Diám)
Alternate Part Number:
M4-82-499
M4-82-499-OR-BK
M4-82-499-RD-BK
M4-82-499-YL-BK
M4-83-499
M4-83-499-OR-BK
M4-83-499-RD-BK
M4-83-499-YL-BK
M5-117-499
M5-118-499
M5-120-499
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
Código de producto. Color Dimensions (LxW) Alternate Part Number unitSize
17920750 Rojo 0,375 x 0,375 in M4-82-499-RD-BK paquete de 240
17960680 Blanco 0,375 x 0,375 in M4-82-499 paquete de 240
17950740 Naranja 0,375 x 0,375 in M4-82-499-OR-BK paquete de 240
17940770 Amarillo 0,375 x 0,375 in M4-82-499-YL-BK paquete de 240
17881749 Blanco 25,40 mm x 9,53 mm x 9,53 mm (An x Al x Diám) M5-118-499 paquete de 240
17980740 Blanco 0,5 x 0,5 in M4-83-499 paquete de 240
17910750 Naranja 0,5 x 0,5 in M4-83-499-OR-BK paquete de 240
17940750 Rojo 0,5 x 0,5 in M4-83-499-RD-BK paquete de 240
17990740 Amarillo 0,5 x 0,5 in M4-83-499-YL-BK paquete de 240
17851789 Blanco 22,86 mm x 12,70 mm x 11,18 mm (An x Al x Diám) M5-117-499 paquete de 240
17861809 Blanco 25,40 mm x 12,70 mm x 9,53 mm (An x Al x Diám) M5-120-499 paquete de 240
11 options
Código de producto. 17920750
Marca: Brady™ 170805
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No busque más: el material de etiqueta de tejido de nailon B-499 es justo lo que necesita. Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas portátil de Brady.
  • Producto versátil: ideal para el etiquetado de superficies muy curvadas, como, por ejemplo, cables, así como para el uso general en laboratorios, paneles de equipamiento, placas frontales y bloques de terminales
  • Producto duradero: diseñado para resistir a temperaturas extremas, productos químicos, grasas, aceites, productos limpiadores y detergentes
  • Producto adhesivo: etiquetas con adhesivo permanente con capacidad de adherencia a superficies suaves, ásperas y con revestimiento de polvo
  • Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969, CSA según el estándar C22.2 n.º 0.15-95 y conforme a RoHS 2011/65/EU (enmienda 2015/863)
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color Rojo
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Nylon Cloth
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling
Para utilizar con (equipo) BMP41, BMP51, M511
Cantidad 240 Labels/Cartridge
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Grosor (imperial) 0,0065 in
Dimensions (LxW) 0,375 x 0,375 in
Longitud (imperial) 0,375 in
Anchura (imperial) 0,375 in
Anchura (métrico) 0.95 cm
Alternate Part Number M4-82-499-RD-BK