Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo altamente adherente
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,07 mm x 7,62 m (An × L)
12,70 mm x 38,10 mm (An x Al)
12,70 mm x 7,62 m (An x Al)
15,88 mm x 7,62 m (An x Al)
19,05 mm x 38,10 mm (An x Al)
1 x 1 pulg
25,40 mm x 12,70 mm (An x Al)
25,40 mm x 7,62 m (An x Al)
38,10 mm x 7,62 m (An x Al)
9,53 mm × 7,62 m (An × L)
Formato:
Continua
Troquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 180
paquete de 260
paquete de 480
Description
- Producto versátil: diseñado para una amplia gama de aplicaciones, como, por ejemplo, el etiquetado de equipo, placas de circuitos, componentes de paneles y códigos de barras
- Producto resistente: diseñada para soportar la abrasión, las temperaturas extremas y los disolventes, como, por ejemplo, el alcohol, el aceite y el agua
- Producto adhesivo: fabricado con adhesivo acrílico permanente con capacidad de adherencia a superficies rugosas, suaves y planas con revestimiento de polvo
- Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969, CSA según el estándar C22.2 n.º 0.15-95 y conforme a RoHS 2011/65/EU (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | UL Recognised;CSA Accepted Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Color | White |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Continua |
| Material | Polyester |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;General identification;Inventory and inspection labelling |
| Para utilizar con (equipo) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction