Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo altamente adherente
Código de producto. 17910710
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,07 mm x 7,62 m (An × L)
12,70 mm x 38,10 mm (An x Al)
12,70 mm x 7,62 m (An x Al)
15,88 mm x 7,62 m (An x Al)
19,05 mm x 38,10 mm (An x Al)
1 x 1 pulg
25,40 mm x 12,70 mm (An x Al)
25,40 mm x 7,62 m (An x Al)
38,10 mm x 7,62 m (An x Al)
9,53 mm × 7,62 m (An × L)
Formato:
Continua
Troquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 180
paquete de 260
paquete de 480
Código de producto. 17910710
Marca: Brady™ 170737
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquete componentes con facilidad con el material de etiqueta de poliéster brillante permanente con transferencia térmica (B-422). Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas de Brady portátil y duradera.
  • Producto versátil: diseñado para una amplia gama de aplicaciones, como, por ejemplo, el etiquetado de equipo, placas de circuitos, componentes de paneles y códigos de barras
  • Producto resistente: diseñada para soportar la abrasión, las temperaturas extremas y los disolventes, como, por ejemplo, el alcohol, el aceite y el agua
  • Producto adhesivo: fabricado con adhesivo acrílico permanente con capacidad de adherencia a superficies rugosas, suaves y planas con revestimiento de polvo
  • Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969, CSA según el estándar C22.2 n.º 0.15-95 y conforme a RoHS 2011/65/EU (enmienda 2015/863)
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL Recognised;CSA Accepted Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color White
Acabado Gloss
Formato Troquelado
Material Polyester
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;General identification;Inventory and inspection labelling
Para utilizar con (equipo) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Cantidad 180
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to 212°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to 100°C
Grosor (imperial) 0.004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 12,70 mm x 38,10 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 1,5 in
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12.70 mm
Altura (imperial) 1.5 in
Altura (métrico) 38.10 mm
Alternate Part Number M4-89-422