Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo altamente adherente
Etiquete componentes con facilidad con el material de etiqueta de poliéster brillante permanente con transferencia térmica (B-422). Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas de Brady portátil y duradera.
Marca: Brady™ 170738
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Producto versátil: diseñado para una amplia gama de aplicaciones, como, por ejemplo, el etiquetado de equipo, placas de circuitos, componentes de paneles y códigos de barras
- Producto resistente: diseñada para soportar la abrasión, las temperaturas extremas y los disolventes, como, por ejemplo, el alcohol, el aceite y el agua
- Producto adhesivo: fabricado con adhesivo acrílico permanente con capacidad de adherencia a superficies rugosas, suaves y planas con revestimiento de polvo
- Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969, CSA según el estándar C22.2 n.º 0.15-95 y conforme a RoHS 2011/65/EU (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No.0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Polyester | |
No estéril | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40°F to +212°F | |
0.5 x 1 in. | |
1 in |
M4-47-422 | |
Black on White | |
Die-cut | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Wire and Cable Labeling | |
480 Labels/Cartridge | |
0.004 in. | |
0.5 in. | |
2.54 cm |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur