Learn More
Trajan™ Revestimientos FocusLiners™ cónicos con división/sin división para entrada de GC
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
55.40€ - 935.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 78,5 mm |
---|---|
Product Type Specs | Revestimiento de entrada para GC, FocusLiner cónico con divisiones/sin divisiones |
Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 6,3 mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10003712
|
Trajan™
092011 |
25/paq. |
935.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12917141
|
Trajan™
09200301 |
1 unidad |
55.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11922549
|
Trajan™
092011 |
25/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Para diversos instrumentos para GC
- Todos los revestimientos se desactivan mediante una desactivación de fase de gas de alta temperatura (420 °C)
- Suministrados en blísteres para evitar la contaminación
- Las zonas de actividad reducida permiten que no se produzcan reacciones no deseadas en las muestras
- Incluye dos secciones cónicas que sujetan el tapón de lana de cuarzo para una limpieza de la punta de la aguja y una transferencia de muestras óptimas, evita también que la lana de cuarzo gire hacia el septo o presione hacia abajo en el revestimiento
- Proporcionan una excelente reproducibilidad
Especificaciones
78,5 mm | |
Revestimiento de entrada para GC, FocusLiner cónico con divisiones/sin divisiones | |
4 mm | |
6,3 mm |