Learn More
BTX™ Solo generador de formas de onda AgilePulse™ MAX
Solución de electroporación avanzada para una transfección rápida y eficaz de hasta 10 ml de suspensión celular
Marca:  BTX™ 470201N
Código de producto. 15417390
  • 38650.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Incluye un generador de formas de onda programable y fácil de usar con tecnología AgilePulse™ patentada, una cámara de electroporación de gran volumen BTX™ pendiente de patente y un medio T BTXPress™ Cytoporation patentado, optimizados para electroporaciones de gran volumen.
  • Ampliación
    • En el sistema AgilePulse™ MAX los protocolos de transfección se amplían fácilmente desde cubetas de laboratorio estándar hasta transfecciones de gran volumen.
  • Máxima eficacia con el medio Cytoporation
    • El medio T BTXPress™ Cytoporation que se utiliza con el sistema AgilePulse™ MAX se ha optimizado para lograr una eficacia máxima con una serie de líneas de células, entre las que se incluyen K562, A20, HEK293 y CHO-KI.
    • Compatible con una amplia gama de medios de transfección, incluidos ADN, ARN, ARNip y oligonucleótidos.
    • Se puede diluir directamente en medios de crecimiento completos para el cultivo celular posterior a la electroporación.
  • Interfaz de usuario sencilla
    • Todos los controles se accionan desde el panel frontal con la pantalla táctil fácil de usar.
    • Los datos se recuperan rápidamente mediante una llave USB y se pueden consultar para obtener características más detalladas del pulso, incluidos el pulso en sí y la corriente de pulso.
  • Ventajas de AgilePulse™
    • La eficacia de la transfección y la viabilidad celular se mejoran mediante formas de onda de pulsos eléctricos programables especializadas, especialmente importantes para una administración de polinucleótidos mayor, como los plásmidos de ADN.
    • La tecnología AgilePulse™ patentada combina una secuencia única de pulsos cortos de alta intensidad para porar membranas celulares, seguida de pulsos largos de baja intensidad para impulsar los medios de transfección a las células mediante electroforesis, y al mismo tiempo mantiene la viabilidad celular.
Especificaciones
Especificaciones
Transfecciones CRISPR, transferir células como médula ósea para producir o reemplazar una proteína que falta, administrar ARNip para suprimir la expresión génica, administrar genes para la corrección génica permanente, células de carga con un fármaco para la administración de fármacos, inmunoterapia contra el cáncer, transferir células eucariotas para la producción de proteínas en biorreactores, producción a gran escala de virus de replicación deficiente
De 5 kHz a 1 Hz
Electroporador
AgilePulse MAX Waveform Generator Only
15,7 in
7,9 in
Solo generador
De 0,200 a 1000 ms
De 0,050 a 10 ms
Non-sterile
Pantalla táctil, interruptor de pedal
Medio T BTXPress™ Cytoporation
BTX Electroporation
50 - 1000 V
Pantalla táctil
40 cm
20 cm
De 50° a 104 °F
De 10 °C a 40 °C
Up to 10 mL
Cable de cámara
Onda cuadrada
Certificados
Ver productos accesorios