Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante AH-629 (36 ml)
Facilite los aislamientos de grandes volúmenes de partículas con el rotor basculante Thermo Scientific™ AH-629 6 x 36 ml.
Marca: Thermo Scientific™ 54284
21009.18 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Facilite los aislamientos de grandes volúmenes de partículas con el rotor con cestillo basculante Thermo Scientific™ AH-629 6 x 36 ml.
Especificaciones:- Rotor basculante fabricado en aluminio
- Capacidad máxima: 6 × 36 ml (0,21 l)
- Velocidad/RCF máx.: 29.000 rpm/151.243 x g
- Factor K: 242
- Ángulo: 90°
Información para pedidos:
Pedir los cubos de 17 ml (seis) (52030), la herramienta de sellado de ultracrimp/clearcrimp (03920), la sustitución del calibre de engarce (03919), los tapones y tapones adicionales (03047), la herramienta de extracción de tubos (12826), las gradillas de tubos (dos) (03539) por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Ultracentrífuga de suelo de la serie Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Recomendada para:
Aislamientos de grandes volúmenes de virus y partículas subcelulares, sedimentación de ARN.
Especificaciones
Rotor basculante AH-629 (36 ml) | |
Rotor basculante | |
151.243 x g | |
161 mm | |
242 | |
25 mm | |
Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ | |
109.487 x g |
Aluminio | |
6 x 36 mL | |
29.000 rpm | |
72,1 mm | |
89 mm | |
14,1 lb (6,4 kg) | |
90° | |
67.731 x g |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Promoción exclusiva en equipos e instrumentos
Aproveche nuestra oferta por tiempo limitado de equipos e instrumentos de alta calidad para mejorar sus capacidades de investigación y laboratorio.Promo Code: 24069Expires: 2025-06-30