Learn More
Cole-Parmer™ Bomba de vacío/presión de diafragma, de un solo cabezal, Air Cadet
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Caudal:
13 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- No necesita mantenimiento— los motores son sin escobillas con rodamientos de bolas sellados
- Bombeo sin preocupaciones con menor tensión, desgaste y acumulación de calor
- Capacidad de aire libre: 0.5 cfm
- Alimentación: 230 VCA
- Las bombas de cabezal único son económicas y pueden utilizarse en numerosas aplicaciones de vacío/presión exigentes.
- Las bombas cuentan con un diseño de diafragma contorneado totalmente de plástico construido con un cabezal de la bomba Noryl™, diafragma de FKM, válvulas de PTFE y adaptadores de polietileno (PE).
- NOTA: No utilice accesorios metálicos con ninguna de estas bombas.
- Tenga en cuenta: A partir de abril de 2023, la bomba de vacío/presión Air Cadet pasa a llamarse Cole-Parmer con el número de modelo VP-200.
- Con las mismas características y especificaciones, pero con un aspecto nuevo y mejorado.
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 677.3 mbar |
| Caballos de fuerza | 1/45 hp |
| Tipo de motor | TEFC |
| Peso con embalaje (imperial) | 6 lb. |
| Peso con embalaje (métrico) | 2.7 kg |
| Amperaje | 0,8 A |
| Incluye | Cinta para roscas de resina de PTFE, dos de polietileno de 3/8 in. NPT (M) x 3/8 in. Adaptadores de espiga para manguera, 6 pies Cable de tres hilos (1.8 m) y enchufe, interruptor de alimentación incluido en el motor de la bomba |
| Certificaciones/conformidad | CE, UL, ISO 9001:2008 |
| Requisitos eléctricos | 230 VAC 50 Hz 0.8 A 1/45 HP |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 203,2 x 101,6 x 139,7 mm |
| Mostrar más |