Learn More
Condensador de aire
Diseñado para experimentos de química orgánica.
Marca:  Quickfit ML/C2
17.34 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15728027
  • 18.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseñados para experimentos de química orgánica utilizando cantidades en miligramos de reactivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Condensador de aire