Learn More
Aalborg™ Escala de referencia del tubo de flujo de vidrio directo de aire de 150 mm
Código de producto. p-8490007
Click to view available options
Caudal de aire:
1,25/ l/min
10/ l/min
100 mL/min
1093 mL/min
143 mL/min
1637 mL/min
19 mL/min
2,5/ l/min
200 mL/min
23/ l/min
25 mL/min
264 mL/min
30/ l/min
300 mL/min
374 mL/min
42/ l/min
49 mL/min
500 mL/min
50 mL/min
5188 mL/min
70 mL/min
75 mL/min
8505 mL/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11778308
Marca: Aalborg™ FT04206CAVN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La escala de referencia del tubo de flujo de aire de vidrio directo Aalborg™ se traduce en lecturas de ml y l superiores al proporcionar una escala de medidas en una amplia gama de volúmenes.
  • Los tubos de lectura directa son sencillos.
  • La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
  • La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
  • Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones
Tipo Tubo de flujo directo de aire
Anchura (métrico) 150 mm
Caudal de aire 75 mL/min