Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Embalaje a granel de 32 paquetes de papel higiénico Hostess™
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
32 x 250 hojas
32 x 500 hojas
Tamaño de la unidad:
32 rollos
paquete de 32
Descripción
- Hojas de 2 pliegue
- Papel higiénico plegado 100 % reciclado
- Combinan la calidad con la practicidad y un precio económico.
- Totalmente biodegradable, lo que reduce el riesgo de bloqueo de los inodoros.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel higiénico |
| Longitud (imperial) | 7.3 in. |
| Longitud (métrico) | 18,6 cm |
| Anchura (imperial) | 4.3 in. |
| Anchura (métrico) | 11 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 18,6 x 11 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | High Traffic Washrooms |
| Cantidad de embalaje | 32 x 500 hojas |
| Mostrar más |