Learn More
Erlab Air Quality Sensor Halo Sense
Código de producto. 30245767
Change view
Click to view available options
Incluye:
Multisensores
VOC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
30245767 VOC cada uno
30245754 Multisensores cada uno
2 options
Código de producto. 30245767
Marca: Erlab AS016
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This connected air quality sensor Halo Sense monitors the air quality in your spaces and tracks the quality of the air you are breathing. If pollution is detected, they immediately alert the user with light and sound signals.
  • Voltage / frequency 110-230 V / 50-60 Hz
  • Energy consumption: 10 W
  • Housing: Lightweight, durable plastic
  • Detection sensor: Semiconductor
  • Weight 1kg - 2.2 lb.
  • Sensitivity levels: 5
  • Particle sensor
  • Equipped with removable turntable to allow installation on: wall, bench, ceiling
  • Voltage output 3.3 VDC: 1 permanent for alarm indicator (3.3V)
  • RJ45 cable Length: 3 m
  • Coverage from 14 to 40m²
  • Communication Interface: Simple communication by LED pulsation system / audible warning (can be disabled)
  • eGuard app: App for remote control and monitoring
  • Network connection
Especificaciones
Analitos detectables VOCs
Para utilizar con (equipo) Various Spaces
Tipo de producto Air Monitoring System
Tiempo de respuesta 20 sec. (10 sec. lag time)
Incluye VOC
Tensión 110/230 V