Learn More
SCAT™ Válvula de aire para HPL V2.0
Código de producto. 16403819 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 válvula
10 válvulas
100 válvulas
50 válvulas
8 válvulas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 8
Código de producto. 16403819
Marca: SCAT™ 317010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las válvulas de aire son parte del sistema SCAT Safety Cap utilizado para proteger los disolventes en las botellas de suministro de la contaminación externa. Proporcionan una ecualización segura de la presión con aire limpio para la entrada del disolvente.
En el indicador de intercambio se muestra la vida útil transcurrida, lo que permite una sustitución rápida de la válvula de aire tras 6 meses de uso.
  • Impide la entrada de vapores de disolventes
  • Protege la salud del personal y el medio ambiente
  • En el indicador de intercambio se muestra la próxima sustitución
  • Fácil de cambiar sin herramientas
  • Se puede utilizar con cualquier tapón de seguridad SCAT
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0.25 in.
Incluye 1 unidades
Material Polyurethane
Tamaño UNF de 0,63 cm (0,25 pulg) calibre 28
Tipo Válvula de aire, V2.0
Cantidad 1 válvula
Color Red