Learn More
SCAT™ Válvula de aire para HPL V2.0
Las válvulas de aire son parte del sistema SCAT Safety Cap utilizado para proteger los disolventes en las botellas de suministro de la contaminación externa. Proporcionan una ecualización segura de la presión con aire limpio para la entrada del disolvente.
Marca:  SCAT™ 397010
232.95 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16433819
  • 327.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
En el indicador de intercambio se muestra la vida útil transcurrida, lo que permite una sustitución rápida de la válvula de aire tras 6 meses de uso.
  • Impide la entrada de vapores de disolventes
  • Protege la salud del personal y el medio ambiente
  • En el indicador de intercambio se muestra la próxima sustitución
  • Fácil de cambiar sin herramientas
  • Se puede utilizar con cualquier tapón de seguridad SCAT
Especificaciones
Especificaciones
0.25 in.
10 unidades
10 Valves
Válvula de aire, V2.0
Red
Polyurethane
UNF de 0,63 cm (0,25 pulg) calibre 28
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
SCAT™ Válvula de aire para HPL V2.0 > Cantidad: 10 piezas