Learn More
SCAT™ Válvula de aire para HPL V2.0
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 válvula
10 válvulas
100 válvulas
50 válvulas
8 válvulas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 8
Descripción
En el indicador de intercambio se muestra la vida útil transcurrida, lo que permite una sustitución rápida de la válvula de aire tras 6 meses de uso.
- Impide la entrada de vapores de disolventes
- Protege la salud del personal y el medio ambiente
- En el indicador de intercambio se muestra la próxima sustitución
- Fácil de cambiar sin herramientas
- Se puede utilizar con cualquier tapón de seguridad SCAT
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 0.25 in. |
| Incluye | 50 unidades |
| Material | Polyurethane |
| Tamaño | UNF de 0,63 cm (0,25 pulg) calibre 28 |
| Tipo | Válvula de aire, V2.0 |
| Cantidad | 50 válvulas |
| Color | Red |