Learn More
SCAT™ HPLC Válvula de aire V2.0
Las válvulas de aire son parte del sistema SCAT Safety Cap utilizado para proteger los disolventes en las botellas de suministro de la contaminación externa. Proporcionan una ecualización segura de la presión con aire limpio para la entrada del disolvente.
Marca: SCAT™ 397100
1454.96 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
En el indicador de intercambio se muestra la vida útil transcurrida, lo que permite una sustitución rápida de la válvula de aire tras 6 meses de uso.- Impide la entrada de vapores de disolventes
- Protege la salud del personal y el medio ambiente
- En el indicador de intercambio se muestra la próxima sustitución
- Fácil de cambiar sin herramientas
- Se puede utilizar con cualquier tapón de seguridad SCAT
Especificaciones
0.25 in. | |
100 unidades | |
100 Valves | |
Válvula |
Red | |
Polyurethane | |
UNF 6,35 mm (0,25 pulg) 28 G |