Learn More
SCAT™ HPLC Válvula de aire V2.0
Las válvulas de aire son parte del sistema SCAT Safety Cap utilizado para proteger los disolventes en las botellas de suministro de la contaminación externa. Proporcionan una ecualización segura de la presión con aire limpio para la entrada del disolvente.
35.30€ - 1930.00€
Especificaciones
Color | Red |
---|---|
Material | Polyurethane |
Tamaño | UNF de 0,63 cm (0,25 pulg) calibre 28 |
Diámetro interior (métrico) | 0.25 in. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16403819
|
SCAT™
317010 |
1 Valve |
35.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17706254
|
SCAT™
397008 |
8 Valves |
249.00€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16433819
|
SCAT™
397010 |
10 Valves |
319.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16443819
|
SCAT™
397050 |
50 Valves |
1315.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17356429
|
SCAT™
397100 |
100 Valves |
1930.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La ventilación purificada permite obtener resultados analíticos precisos y reproducibles en el proceso HPLC/UHPLC. El indicador de cambio muestra la vida útil transcurrida, lo que permite la rápida sustitución de la válvula de aire tras 6 meses de uso.Especificaciones
Red | |
Polyurethane | |
UNF de 0,63 cm (0,25 pulg) calibre 28 | |
0.25 in. |