Learn More
Syngene™ AirClean™ 12 Month Extended Warranty
AirClean™ 12 Month Extended Warranty includes filter replacement and confirmation of operation, smart maintenance reminder program.
1680.00€ - 2295.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17755914
|
Syngene™
SYN-ACAWT32 |
Unidades de policarbonato estándar de 81 cm de ancho |
1680.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17765914
|
Syngene™
SYN-ACAWT32T |
Unidades altas de policarbonato de 81 cm de ancho |
1680.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17785914
|
Syngene™
SYN-ACAWT48 |
Unidades de policarbonato estándar de 122 cm (48 in) de ancho |
2295.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17795914
|
Syngene™
SYN-ACAWT48T |
Unidades de policarbonato de 122 cm (48 in) de ancho/alto |
2295.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Warranty extension includes filter replacement and confirmation of operation, smart maintenance reminder program.
Especificaciones
12 meses |