Learn More
Syngene™ Estación de trabajo alta de PCR AirClean 600
Tienda Syngene Productos
Click to view available options
Anchura (imperial):
32 in
48 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Versión alta
- Con controlador de microprocesador UVTect
- Proporciona flujo de aire laminar vertical de clase 100 y luz UV temporizada para esterilización
- Incluye filtro HEPA, prefiltro inicial, luz fluorescente, estante UV con soporte para pipetas, interruptor de seguridad y trampilla deslizante
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Estación de trabajo alta |
| Certificaciones/conformidad | Aprobación UL, CSA y CE |
| Incluye | Controlador UV |
| Tensión | 220 V |
| Anchura (imperial) | 32 in |
| Anchura (métrico) | 81,28 cm |