Learn More
Syngene™ Estación de trabajo de PCR Airclean 600
Estación de trabajo de PCR Airclean 600 con controlador de microprocesador UVTect y flujo de aire laminar vertical.
6855.00€ - 8875.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Workstation |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Aprobación UL, CSA y CE |
Incluye | Controlador UV |
Tensión | 220 V |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16514341
|
Syngene™
SYN-32PWLF-E |
32 in |
6855.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16457260
|
Syngene™
SYN-48PWLF-E |
48 in |
8875.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Con controlador de microprocesador UVTect
- Proporciona flujo de aire laminar vertical de clase 100 y luz UV temporizada para esterilización
- Incluye filtro HEPA, prefiltro inicial, luz fluorescente, estante UV con soporte para pipetas, interruptor de seguridad y trampilla deslizante
Especificaciones
Workstation | |
Aprobación UL, CSA y CE | |
Controlador UV | |
220 V |