Learn More
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Class 1 Biological Safety Cabinet
The AirClean™ AC600 Series Class 1 Biological Safety Cabinet is a UPUV Workstation designed to safely handle biological samples. This workstation protects the operator from exposure to airborne pathogens and provides UV-C light for decontamination of materials and the work area and HEPA filtration technology for capturing harmful toxins.
Marca:  Syngene™ SYN-AC648UPUV220-E
Detalles adicionales : Peso : 223.16730kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17715914
  • 10740.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La estación de trabajo UPUV de la serie AC600 está diseñada para manipular de forma segura muestras biológicas y también es un área segura para abrir paquetes pequeños. La estación de trabajo UPUV protege al operador de la exposición a patógenos en suspensión en el aire y proporciona luz UV-C para la descontaminación de materiales y del área de trabajo. La estación de trabajo UPUV utiliza tecnología HEPA probada para capturar toxinas potencialmente dañinas. Todas las estaciones de trabajo UPUV están hechas a prueba de fugas, están certificadas con un aerosol de 0,2 a 0,5 micrómetros y se escanean para detectar la derivación. Las unidades llevan resultados de certificación para su futura verificación. La cámara principal de cada estación de trabajo UPUV de la serie AC600 está fabricada con policarbonato duradero que permite una visibilidad completa de 360 grados. La guillotina superpuesta, una característica de seguridad de diseño crítica, evita que las sustancias contaminantes atmosféricas escapen a la estación de trabajo en caso de que se encuentre una sustancia desconocida. La construcción de policarbonato proporciona una barrera natural contra los rayos UV-C utilizados para descontaminar la estación de trabajo.
Características de seguridad únicas
  • Bloqueo de seguridad del filtro para garantizar la sustitución correcta del filtro
  • El diseño de policarbonato y polipropileno refleja la energía UV
  • El interruptor de guillotina automático apaga los ventiladores cuando se cierra la guillotina, manteniendo una barrera de aire
  • El interruptor de seguridad de la guillotina apaga automáticamente la luz UV y activa el ventilador cuando se levanta la guillotina
  • Se envía totalmente montado
  • Se superponen las guillotinas de policarbonato para evitar la exposición a la luz UV
  • El filtro y la electrónica se encuentran encima del espacio de trabajo, lo que elimina la posibilidad de que un derrame químico entre en estas zonas sensibles
  • La alarma de flujo de aire bajo avisa al usuario tanto de forma visual como sonora
  • Monitorización en tiempo real de lecho de filtración instalado
Características estándar
  • No se requieren conductos
  • No se requiere instalación: se enchufa directamente a una toma eléctrica estándar de 110 V o 220 V
  • Carcasa de policarbonato transparente para una visibilidad de 360°
  • Controlador de microprocesador UVTect™
  • Luz UV y fluorescente
  • Diseño de plástico sin costuras: sin juntas ni huecos en la construcción
  • Temporizador de eventos de laboratorio
  • Temporizador de luz UV digital de 1 segundo a 59 minutos
  • Orificio de acceso para cables eléctricos
Especificaciones
Especificaciones
Estación de trabajo de bioseguridad
48 in
220 V
Controlador de seguridad AirSafe™, filtro HEPA
122 cm