Learn More
Syngene™ AirClean™ Microscope Enclosure with UVTect™ Microprocessor Controller
The downflow AirClean™ Microscope Enclosure provides a clean work environment and a UV light for irradiation between processes. UVTect™ microprocessor controller provides one-touch operation of all enclosure features. This configuration does not provide operator protection.
9680.00€ - 12575.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Carcasa de microscopio |
---|---|
Incluye | Controlador de microprocesador UVTect™ |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17735904
|
Syngene™
SYN-AC632TLFUVCMIC220-E |
32 in |
9680.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17705914
|
Syngene™
SYN-AC648TLFUVCMIC220-E |
48 in |
12575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Standard Features- No ductwork required
- No installation required - plugs directly into a standard 110V or 220V electrical outlet
- Encloses equipment while retaining full operator access
- UVTect™ Microprocessor Controller
- ISO 5 vertical laminar flow air
- UV and fluorescent lights
- Seamless plastic design - no joints or gaps in construction
- Lab event timer
- HEPA filtration for capture of particulate to 0.3 microns in size
- Filter safety lockout to ensure correct filter replacement
- Polycarbonate and polypropylene design reflects UV energy
- Tested to UL 61010-1,CSA C22.2 No. 61010-1, and EN 61326-1
- Brushless, sparkless blower is post-filter
- Filter and electronics are located above the workspace, eliminating the chance of chemical spill
- Real time monitoring of installed filtration bed
Especificaciones
Carcasa de microscopio | |
Controlador de microprocesador UVTect™ |